missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LY 2119620
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18757436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18757436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18757436 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6964/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Positive allosteric modulator of M2 and M4 receptors

LY 2119620 is a positive allosteric modulator of M2 and M4 muscarinic receptors. Potentiates activity of agonist at receptor in G protein-coupled functional assay. Cooperativity factor, α = 19.5 and 79.4 for M2 and M4 in presence of ACh, respectively. Binds in extracellular site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-4-methyl-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethoxy]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
CAS 886047-22-9
Mængde 10 mg
Mål mAChR M4 Modulators
Molekylær formel C19H24ClN5O3S
Formel vægt 1616
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.