Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LY 2119620
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18747736
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18747736 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18747736 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6964/50
Positive allosteric modulator of M2 and M4 receptors
LY 2119620 is a positive allosteric modulator of M2 and M4 muscarinic receptors. Potentiates activity of agonist at receptor in G protein-coupled functional assay. Cooperativity factor, α = 19.5 and 79.4 for M2 and M4 in presence of ACh, respectively. Binds in extracellular site.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-4-methyl-6-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-oxoethoxy]-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
CAS 886047-22-9
Mængde 50 mg
Mål mAChR M4 Modulators
Molekylær formel C19H24ClN5O3S
Formel vægt 6060
Renhed 98%