missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ LY 2109761
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18736075 50 mg
18715795 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736075 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7864/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective TGF-β kinase inhibitor

LY 2109761 is a selective dual TGF-β receptor type I and II (TβRI/II) inhibitor (Ki values are 38 and 300 nM in a cell-free assay, respectively); it inhibits the kinase activity of both TGF-βRI and TGF-βRII. In vitro, it significantly inhibits the growth, motility, and invasiveness of L3.6pl/GLT pancreatic cancer cells and completely suppresses TGF-β-induced Smad2 phosphorylation. In vivo, LY 2109761, in combination with Gemcitabine, significantly reduces tumor volume and spontaneous abdominal metastases in a murine model of metastatic pancreatic cancer. LY 2109761 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[5,6-Dihydro-2-(2-pyridinyl)-4 H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl]-7-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]quinoline
CAS 700874-71-1
Mængde 50 mg
Mål TGF-beta Receptor Inhibitors
Molekylær formel C26H27N5O2
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.