Få mere at vide
R&D Systems™ LY 2087101
Beskrivelse
Allosteric potentiator of α7, α4β2 and α4β4 nAChRs; displays selectivity against α3β4 nAChRs. Thought to potentiate agonist-evoked α7 responses by binding within the nAChR transmembrane region.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LY 2087101 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 318.39 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.384 |