missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A blocking peptide containing 14 amino acids near the amino terminus of human LXR-B. Source: Synthetic (Accession #: P55055) The LXR beta/NR1H2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-id (Entrez) | 7376 |
| Arter | Human |
| Produktlinje | Novus |
| Indhold og opbevaring | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulering | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Til brug med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76256. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | Liver x receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver x receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta |
| Gen symbol | NR1H2 |
| Produkttype | LXR beta/NR1H2 |
| Mængde | 0,05 mg |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?