Få mere at vide
LXH254, MedChemExpress
Beskrivelse
LXH254 is a potent, selective, orally active, type II BRAF and CRAF inhibitor, with IC50 values of 0.072 and 0.21 nM against CRAF and BRAF, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LXH254 |
| CAS | 1800398-38-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25F3N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=C(NC(C2=CC(C(F)(F)F)=NC=C2)=O)C=C1C3=CC(N4CCOCC4)=NC(OCCO)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.49 |
| Formel vægt | 502.49 |
| Vis mere |