Få mere at vide
LX7101, MedChemExpress
Beskrivelse
LX7101 is a potent inhibitor of LIMK and ROCK2 with IC50 values of 24, 1.6 and 10 nM for LIMK1, LIMK2 and ROCK2, respectively
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LX7101 |
| CAS | 1192189-69-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H29N7O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (332.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NCC1(C(NC2=CC(OC(N(C)C)=O)=CC=C2)=O)CCN(C3=C4C(NC=C4C)=NC=N3)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.52 |
| Formel vægt | 451.52 |
| Vis mere |