missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LX-1031, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493346
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493346 25 mg -
16486086 100 mg -
16485508 10 mg 10mg
16441687 50 mg -
16428227 5 mg -
16400196 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13041

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.

LX-1031 is a potent, orally available tryptophan 5-hydroxylase (TPH) inhibitor that reduces serotonin (5-HT) synthesis peripherally.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LX-1031
CAS 945976-76-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H25F3N4O4
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.14 mM)
SMIL NC1=NC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H](C(O)=O)N)=CC(O[C@H](C3=CC=C(C4=CC(OC)=CC=C4)C=C3)C(F)(F)F)=N1
Molekylvægt (g/mol) 538.52
Formel vægt 538.52
Procent renhed 98.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.