Få mere at vide
Nabertherm LVT 15/11/B510 Askeovn
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
15 l
Beskrivelse
Askeovn LV(T) er designet specielt til askeprocesser til 1050 °C i laboratoriet. Anvendelser omfatter bestemmelse af antændelsestab, askning af fødevarer og plast til efterfølgende stofanalyse. Et særligt friskluft- og afkastluftsystem sikrer, at luften udskiftes 6 gange i minuttet, så der altid er tilstrækkelig ilt til askeprocessen. Indkommende luft passerer ovnopvarmningen og forvarmes for at sikre god temperaturensartethed.
Standard udstyr:
- Tmax 1100 °C
- Opvarmning fra to sider
- Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er sikret og let at udskifte
- Luftudskiftning på mere end 6 gange i minuttet
- God temperaturensartethed på grund af forvarmning af indgående luft, temperaturensartethed iht. DIN 17052-1 til +/- 10 °C i det definerede tomme arbejdsområde (fra 550 °C)
- Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
- Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
- Velegnet til mange standardiserede askeprocesser iflg ISO , ASTM , EN og DIN
- Valgfri klapdør (LV), som kan bruges som arbejdsplatform eller løftedør (LVT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
- Solid state-relæer sørger for støjsvag drift
- Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Askeovn |
| Spænding | 220/240 V |