Få mere at vide
Welch™ LVS 300 Z Laboratory Vacuum System
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 310 mm |
| Model- | LVS 300 Z |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Samlet højde (metrisk) | 395 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 360 mm |
| Pumpetype | Laboratory Vacuum System |
| Maksimalt tryk | <8 mbar |
| Spænding | 230 V |