Få mere at vide
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Transfektionssæt
Beskrivelse
Gibco™ CTS LV-MAX Transfektionskittet er en væsentlig komponent i det CTS LV-MAX lentivirale produktionssystem. Baseret på omfattende Design of Experiment (DOE)-metoder screenes det kationiske lipidbaserede transfektionsreagens, lentivirale produktionstilskud og LV-forstærker specifikt for maksimal levering af flere DNA-plasmider for at opnå den højest mulige lentivirale titer, når de bruges sammen med CTS virale produktionsceller dyrket i CTS LV-MAX produktionsmediet.
Alle CTS LV-MAX komponenter i transfektionskittet produceres under cGMP-produktionsbetingelser med omfattende kvalitetskontroltest for at sikre korrekte prækliniske, kliniske og kommercielle terapeutiske virale vektorapplikationer.
De Gibco CTS LV-MAX Transfection Kit er en væsentlig komponent i CTS LV-MAX lentiviralt produktionssystem. Baseret på omfattende Design of Experiment (DOE) metodologier screenes det kationiske lipid-baserede transfektionsreagens, lentiviral produktionstilskud og LV enhancer specifikt for maksimal levering af multiple DNA-plasmider for at opnå den højest mulige lentivirale titer, når det bruges sammen med CTS Virale produktionsceller dyrket i CTS LV-MAX Produktionsmedium.
Alle CTS LV-MAX Transfektionssættets komponenter produceres under cGMP-fremstillingsbetingelser med omfattende kvalitetskontroltest for at sikre korrekt præklinisk, klinisk og kommerciel terapeutisk viral vektorapplikation.
CTS LV-MAX Transfektionssættets funktioner inkluderer:
- Unikt designet til at forbedre forbigående transfektion af flere DNA-plasmider til HEK293-afledt cellekultur med høj densitet suspension
- Muliggør høje virale titere på op til 1 x 10 8 TU/mL (ukoncentreret LVV-GFP) for at muliggøre et omkostningseffektivt alternativ til PEI-baserede transfektionsreagenser
- Skalerbar protokol til 96-dybe brøndblokke, kolber og bioreaktorer
- Lovpligtige reagenser produceret i overensstemmelse med cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR, Part 820, og certificeret til ISO 13485. Drug Master File og Regulatory Support File tilgængelig efter anmodning.
De CTS LV-MAX Transfektionssæt kræver CTS Opti-MEM I (ikke inkluderet i dette sæt) til kompleksdannelse. De kemisk definerede, serumfrie, animalske oprindelsesfrie egenskaber ved CTS LV-MAX Transfektionssæt resulterer i høj reproducerbarhed og lot-til-lot pålidelighed. Formuleringen af dette produkt er identisk med forskningskvaliteten LV-MAX Transfektionssæt, men den CTS LV-MAX Transfection Kit er valideret til kliniske og kommercielle terapeutiske anvendelser.
Brugerdefineret konfiguration og emballage tilgængelig efter anmodning.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Indhold og opbevaring | • CTS LV-MAX Supplement, 500 ml • CTS LV-MAX Transfektionsreagens, 60 ml • CTS LV-MAX Forstærker, 400 mL Opbevares ved 2 8 –C °og beskyttes mod lys. Skibe på gel-is. |
| Kultur Type | Pattedyr |
| Celletype | HEK293 |
| Format | Flaske |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | LV Produktion |
| Produkttype | Transfektionssæt |
| Mængde | 1 sæt (til 10 l LV-produktion) |
| Reagenstype | Kationisk lipid-baseret transfektion |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller fremstilling af celle-, gen- eller vævsbaserede produkter. ADVARSEL: Ikke beregnet til direkte administration til mennesker eller dyr.