Få mere at vide
Invitrogen™ LV-MAX™ Lentiviral emballageblanding
Artikelnummer. 18816323
Skift visning
Mængde:
1.5 mL
Artikelnummer. Mængde
18816323 1.5 mL
1 options
Artikelnummer. 18816323 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A43237
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LV-MAX Lentiviral Packaging Mix er en optimeret enkelt formulering, der indeholder en defineret blanding af tre pakkeplasmider: pLP1, pLP2 og pLP/VSVG.
LV-MAX Lentiviral Packaging Mix er et enkelt, optimeret sæt af pakkeplasmider, designet til at effektivisere og forbedre produktionen af lentivirale vektorer. Denne blanding indeholder en defineret kombination af tre essentielle emballageplasmider: pLP1, pLP2 og pLP/VSVG, som tilsammen leverer de nødvendige strukturelle og replikationsproteiner i trans, når de udtrykkes i HEK293-afledte virale produktionsceller. Dette tredje generations pakkesystem tilbyder øget biosikkerhed, da Rev-genet leveres på et separat plasmid, uafhængigt af andre lentivirale gener, hvilket markant reducerer sandsynligheden for rekombination og produktion af replikationskompetente lentivirale partikler.
Nøglefunktioner i LV-MAX Lentiviral Packaging Mix
  • Optimeret formulering—kombinerer tre pakningsplasmider (pLP1, pLP2 og pLP/VSVG) i en enkelt blanding, hvilket sparer procesudviklingstid ved at minimere behovet for at optimere plasmidforholdene
  • Høj titer—opnår høje titere af lentivirale vektorer, når den bruges sammen med LV-MAX Lentiviral Production System
Applikationer
  • Genterapi—ideel til produktion af lentivirale vektorer til forskning og udvikling af genterapi
  • Celleterapi—understøtter genereringen af lentivirale vektorer til celleterapiapplikationer, hvilket muliggør en problemfri overgang fra laboratoriet til klinikken
  • Forskning og udvikling—giver en pålidelig og skalerbar løsning til produktion af virale vektorer i forskellige forskningsmiljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lentiviral emballageblanding
Sterilitet Ikke-steril
Mængde 1.5 mL
Indhold og opbevaring Opbevar ved -5 til -30 °C. Skibe på gel-is.