missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LV-320, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487397
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487397 5 mg
16434688 10 mg
16430977 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112711

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LV-320 is a potent and uncompetitive ATG4B inhibitor with an IC50 of 24.5 μM and a Kd of 16 μM. LV-320 inhibits ATG4B enzymatic activity, blocks autophagic flux in cells, and is stable, non-toxic and active in vivo.

LV-320 is a potent and uncompetitive ATG4B inhibitor with an IC50 of 24.5 μM and a Kd of 16 μM. LV-320 inhibits ATG4B enzymatic activity, blocks autophagic flux in cells, and is stable, non-toxic and active in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LV-320
Fysisk form Solid
CAS 2449093-46-1
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H26ClNO2S2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 135 mg/mL (259.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC2=NC=CC(/C=C/C3=CC=C(C(SCCC(O)=O)SCCC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1
Molekylvægt (g/mol) 520.11
Formel vægt 520.11
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.