Beskrivelse
Aske-ovn LV(T) er specielt designet til askeprocesser op til 1050 °C i laboratoriet. Anvendelser omfatter bestemmelse af tab ved antændelse, askebehandling af fødevarer og plast til efterfølgende stofanalyse. Et særligt friskluft- og udsugningsluftsystem sikrer, at luften udskiftes 6 gange i minuttet, så der altid er tilstrækkeligt ilt til askeprocessen. Indkommende luft passerer ovnens opvarmning og forvarmes for at sikre god temperaturensartethed.
Standardudstyr:
- Tmax 1100 °C
- Opvarmning fra to sider
- Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nemme at udskifte
- Luftudveksling mere end 6 gange i minuttet
- God temperaturensartethed på grund af forvarmning af indkommende luft, temperaturensartethed i henhold til DIN 17052-1 til +/- 10 °C i det definerede tomme arbejdsområde (fra 550 °C)
- Dobbelt skal-hus lavet af strukturerede rustfri stålplader med ekstra blæserkøling for lav overfladetemperatur
- Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
- Egnet til mange standardiserede askeprocesser i henhold til ISO, ASTM, EN og DIN
- Valgfri klapdør (LV), som kan bruges som arbejdsplatform eller løftedør (LVT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
- Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Askeovn |
| Spænding | 220/240 V |