Få mere at vide
Nabertherm LV 15/11/C550 Askeovn
Artikelnummer. 18090110 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
18090110 15 l
1 options
Artikelnummer. 18090110 Leverandør Nabertherm Leverandørnr. LV155K11NO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Askeovn med klap eller løftedør op til 1100 °C
Aske-ovn LV(T) er specielt designet til askeprocesser op til 1050 °C i laboratoriet. Anvendelser omfatter bestemmelse af tab ved antændelse, askebehandling af fødevarer og plast til efterfølgende stofanalyse. Et særligt friskluft- og udsugningsluftsystem sikrer, at luften udskiftes 6 gange i minuttet, så der altid er tilstrækkeligt ilt til askeprocessen. Indkommende luft passerer ovnens opvarmning og forvarmes for at sikre god temperaturensartethed.
Standardudstyr:
  • Tmax 1100 °C
  • Opvarmning fra to sider
  • Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er beskyttet og nemme at udskifte
  • Luftudveksling mere end 6 gange i minuttet
  • God temperaturensartethed på grund af forvarmning af indkommende luft, temperaturensartethed i henhold til DIN 17052-1 til +/- 10 °C i det definerede tomme arbejdsområde (fra 550 °C)
  • Dobbelt skal-hus lavet af strukturerede rustfri stålplader med ekstra blæserkøling for lav overfladetemperatur
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
  • Egnet til mange standardiserede askeprocesser i henhold til ISO, ASTM, EN og DIN
  • Valgfri klapdør (LV), som kan bruges som arbejdsplatform eller løftedør (LVT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
  • Solid state-relæer muliggør lavstøjsdrift
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Askeovn
Spænding 220/240 V