Få mere at vide
Nabertherm LV 15/11/B510 Askeovn
Artikelnummer. 18040100 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
18040100 15 l
1 options
Artikelnummer. 18040100 Leverandør Nabertherm Leverandørnr. LV155K11NL
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Askeovn med klap eller løftedør op til 1100 °C
Askeovn LV(T) er designet specielt til askeprocesser til 1050 °C i laboratoriet. Anvendelser omfatter bestemmelse af antændelsestab, askning af fødevarer og plast til efterfølgende stofanalyse. Et særligt friskluft- og afkastluftsystem sikrer, at luften udskiftes 6 gange i minuttet, så der altid er tilstrækkelig ilt til askeprocessen. Indkommende luft passerer ovnopvarmningen og forvarmes for at sikre god temperaturensartethed.
Standard udstyr:
  • Tmax 1100 °C
  • Opvarmning fra to sider
  • Keramiske varmeplader med integreret varmeelement, som er sikret og let at udskifte
  • Luftudskiftning på mere end 6 gange i minuttet
  • God temperaturensartethed på grund af forvarmning af indgående luft, temperaturensartethed iht. DIN 17052-1 til +/- 10 °C i det definerede tomme arbejdsområde (fra 550 °C)
  • Dobbeltskalhus lavet af teksturerede rustfri stålplader med ekstra ventilatorkøling for lav overfladetemperatur
  • Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP)
  • Velegnet til mange standardiserede askeprocesser iflg ISO , ASTM , EN og DIN
  • Valgfri klapdør (LV), som kan bruges som arbejdsplatform eller løftedør (LVT) med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Controller med touch-betjening B510 (5 programmer med hver 4 segmenter)
  • Solid state-relæer sørger for støjsvag drift
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 l
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Askeovn
Spænding 220/240 V