Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Luzindole
Artikelnummer. 18084072
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084072 50 mg
18064622 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084072 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0877/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117946-91-5
Molekylær formel C19H20N2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Luzindole
Mængde 50 mg
Formel vægt 292.38
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 292.38