Få mere at vide
Luzindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Luzindole antagoniserer signifikant melatonin-medieret antinociception, hvilket tyder på, at MEL-1B-R spiller en yderligere rolle som en mediator af melatoninmodulation af smertesignalering. Det bruges både in vitro og in vivo til at evaluere rollerne af melatoninreceptorsignalering i forskellige veje, herunder døgnrytme, dyreadfærd og melanofor-respons
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Luzindole modvirker signifikant melatonin-medieret antinociception, hvilket tyder på, at MEL-1B-R spiller en yderligere rolle som mediator af melatoninmodulation af smertesignalering. Det bruges både in vitro og in vivo til at evaluere rollerne af melatoninreceptorsignalering i forskellige veje, herunder døgnrytme, dyreadfærd og melanoforrespons
Opløselighed
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luzindole |
| Smeltepunkt | 44 °C til 46 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO (100 mM), ethanol (100 mM), kloroform, methanol og vand. |
| Formel vægt | 292.37 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |