Få mere at vide
R&D Systems™ Luzindole
Beskrivelse
Melatonin antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luzindole |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 292.38 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.38 |