Få mere at vide
Tork Luksus blød skumsæbe
Artikelnummer. 30243879 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Mængde:
4 pakker
Artikelnummer. Mængde
30243879 4 pakker
1 options
Artikelnummer. 30243879 Leverandør Tork Leverandørnr. 500902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    568.22 DKK / Pakke med 4
    Spare 13.78 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Ideel til regelmæssig håndvask, giver refill et behageligt skum, der er mildt mod huden
  • Vores bløde skumsæbefyldning er ideel til regelmæssig håndvask, og giver et behageligt skum, der er mildt mod huden
  • Lad huden være blød at røre ved med denne dermatologisk testede formel
  • Tilbyd en luksuriøs oplevelse – denne håndsæbe-refill skaber et rigt skum og har en delikat duft
  • Nyt bedre hygiejne, når du bruger vores pålidelige automatiske sæbedispensere
  • Tork Luxury Soft Foam Soap er en rig skummende sæbe med en delikat duft til en lækker håndvask
  • Den er skånsom mod huden og dermatologisk testet
  • Den har et rigt skum og efterlader din hud føles behageligt blød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndvask påfyldning
Farve Klar
Form Skum
Dimensioner (L x B x H) 230 x 158 x 177 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) S3-dispensere
Latex fri Ja
Længde (engelsk) 2,83 tommer
Længde (metrisk) 5 mm
Emballage Plastikpose
pH-område 5
Mængde 4 pakker
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (engelsk) 27,05 oz.
Volumen (metrisk) 800 mL
Vægt (engelsk) 31,12 oz.
Vægt (metrisk) 882.3 g