Beskrivelse
- Beriget med naturlig magnoliaekstrakt for en rig og cremet håndvask.
- 95% af ingredienserne stammer fra naturlige kilder (ifølge ISO16128).
- Elegant, langtidsholdbar duft har citrusagtige topnoter og afslører en sofistikeret blanding af magnolia-, orkidé- og fresiadufte.
- EU Ecolabel-certificeret og dermatologisk testet med en hudvenlig pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Lilla |
| Form | Væske |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | 1 L |