Beskrivelse
- Beriget med naturlig magnoliaekstrakt for en rig, cremet håndvask.
- Minimer energiforbruget – denne sæbe er bevist effektiv i koldt vand (baseret på test ved 20 grader Celsius).
- Hurtig genopfyldning på under 10 sekunder.
- Hjælper med at reducere vandforbruget med over 10% (sammenlignet med Tork mildt duftende flydende sæbe).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsæbe |
| Farve | Klar |
| Form | Skum |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 8/Pk. |
| Størrelse | 525 mL |