Beskrivelse
- En forfriskende 3-i-1 shampoo, balsam og fugtgivende bruseoplevelse.
- 94% af ingredienserne stammer fra naturlig oprindelse (ifølge specifikationer og ISO16128, inklusive vand).
- Beriget med naturlig arganolie hjælper hår og hud med at føles bløde og glatte.
- Med ekstra omsorgsfulde ingredienser og en sofistikeret duft til en luksuriøs bruseoplevelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hår- og kropsshowergel |
| Farve | Ravgul |
| Form | Fløde |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/pakke |
| Størrelse | 525 mL |