Få mere at vide
Tork Luksus 3-i-1 Hair and Body Shower Cream Mini S2, Argan Vaniljeduft
Artikelnummer. 30243872 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Mængde:
8/pakke
Artikelnummer. Mængde
30243872 8/pakke
1 options
Artikelnummer. 30243872 Leverandør Tork Leverandørnr. 420662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.26 DKK
    395.26 DKK / Pakke med 8
    Spare 35.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tork Luxury Hair and Body Shower Cream tilbyder en luksuriøs 3-i-1 bruseoplevelse, perfekt til hoteller, spa og sportsfaciliteter.
Tork Luxury Hair and Body Shower Cream tilbyder en luksuriøs 3-i-1 bruseoplevelse, perfekt til hoteller, spa og sportsfaciliteter. Formuleret med arganolie og balsam giver den tredobbelte effekt af en forfriskende shampoo og balsam samt en fugtgivende badecreme. Sammen med den blide rensning af hår og krop plejer balsamshampooen håret, så det forbliver blødt og fleksibelt. Velegnet til Tork sæbe- og desinfektionsdispensere, bevist nem at bruge og giver god håndhygiejne til alle brugere.
  • Gæsterne vil nyde en luksuriøs oplevelse med denne 3-i-1 shampoo, balsam og fugtgivende brusecreme.
  • 94% af ingredienserne stammer fra naturlige kilder, ifølge ISO16128.
  • Giv en luksuriøs oplevelse og hjælp hår og hud til at føles bløde og glatte – formlen er beriget med naturlig arganolie, ekstra omsorgsfulde ingredienser og en sofistikeret duft.
  • EU Ecolabel-certificeret og dermatologisk testet med en hudvenlig pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hår- og kropsshowergel
Farve Ravgul
Form Fløde
Emballage Plastikflaske
Mængde 8/pakke
Størrelse 475 mL