Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Luxol Hurtig blå MBSN, ren
Artikelnummer. 10348250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10348250 25 g Glasflaske 25g
10591374 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10348250 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 212170250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1328-51-4
Molekylær formel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 780.16
MDL nummer MFCD00071424
InChI nøgle DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Solvent Blue 38
PubChem CID 92030797
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Luxol™ Fast Blue MBSN
Navn note Pure
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acohols like methanol, ethanol, propano, ls; very soluble in gylcols, ethanolamine, choline, . insoluble in hydrocarbons.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 778.15
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Blå
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver