Få mere at vide
Lutetiumstandard: Lu @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30322196
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30322196 250 ml 250ml
30323410 500 ml -
30313442 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30322196 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTLUN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium
CAS 7439-94-3
Analyt- eller komponentnavne Lutetium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Lu
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Lu
Løsningstype Single Solution
SMIL [Lu]
Element Lu
IUPAC navn Lutetium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 174
Mængde 250 ml
Formel vægt 174.967