Få mere at vide
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium |
| CAS | 7439-94-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Lutetium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Lu |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Lu |
| SMIL | [Lu] |
| Vis mere |