Få mere at vide
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17947689
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947689 250 ml
17949299 500 ml
17988979 50 ml
17977589 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17947689 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPLUN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lutetiumstandard: Lu @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium
CAS 7439-94-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lutetium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Lu
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lu
SMIL [Lu]
IUPAC navn Lutetium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 174
Mængde 250 ml
Formel vægt 174.967 g/mol