Få mere at vide
Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17922556
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17922556 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17922556 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLLUN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lutetiumstandard: Lu @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium
CAS 7439-94-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lutetium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Lu
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Lu
SMIL [Lu]
IUPAC navn Lutetium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 174
Mængde 100 ml
Formel vægt 174,967 g/mol