Få mere at vide
Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15225946 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15225946 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15225946 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLLU21BY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7439-94-3
Molekylær formel Lu
MDL nummer MFCD00011098
InChI nøgle OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Lu]
IUPAC navn lutetium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:33382
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid