Få mere at vide
Lutetiumstykker, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11396597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396597 1 g 1g
11306607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000628.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i luftstabil glasflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-94-3
Molekylær formel Lu
Molekylvægt (g/mol) 174.97
MDL nummer MFCD00011098
InChI nøgle OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC navn lutetium
SMIL [Lu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium pieces
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Form Brikker
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%