Learn More
Lutetium Internal Standard: Lu @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Product Code. 17960846
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Product Code. Quantity Unit Size
17960846 100 mL 100mL
1 options
Product Code. 17960846 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLISALU100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lutetium Internal Standard: Lu @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Lutetium
CAS 7439-94-3
Methods ICP-MS
Analyte or Component Names Lutetium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Lu
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Lu
SMILES [Lu]
IUPAC Name Lutetium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 174
Quantity 100 mL
Formula Weight 174.967 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.