Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.995% (metals basis), REM 50ppm
Artikelnummer. p-7048567
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11311438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010912.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Produktet af lutetium(III)oxid og palladium(II)oxid har en potentiel anvendelse i superledende materialer. Det er et vigtigt råmateriale til laserkrystaller. Det har specialiserede anvendelser i keramik, glas, fosfor og lasere. Bruges også som katalysator ved krakning, alkylering, hydrogenering og polymerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Smeltepunkt 2487°C
Navn note REM 50ppm
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.995%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 9.420 g/mL