Få mere at vide
Lutetium(III)oxid, REacton™ 99,995% (metalbasis), REM 50ppm
Beskrivelse
Produktet af lutetium(III)oxid og palladium(II)oxid har en potentiel anvendelse i superledende materialer. Det er et vigtigt råmateriale til laserkrystaller. Det har specialiserede anvendelser i keramik, glas, fosfor og lasere. Bruges også som katalysator ved krakning, alkylering, hydrogenering og polymerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2487 °C |
| Navn note | REM 50 ppm |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 9.420 g/mL |
| Merck Index | 14,5615 |
| Vis mere |