Få mere at vide
Lutetium(III)oxid, REacton™ 99,995% (metalbasis), REM 50ppm
Artikelnummer. 11311438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311438 1 g 1g
11321438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010912.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397,93 g/mol
Produktet af lutetium(III)oxid og palladium(II)oxid har en potentiel anvendelse i superledende materialer. Det er et vigtigt råmateriale til laserkrystaller. Det har specialiserede anvendelser i keramik, glas, fosfor og lasere. Bruges også som katalysator ved krakning, alkylering, hydrogenering og polymerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Smeltepunkt 2487°C
Navn note REM 50ppm
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.995%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 9.420 g/mL