Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-4781978
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11396318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011256.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Lutetium(III)oxid tjener som en katalysator i en række forskellige reaktioner såsom polymerisation, hydrogenering og alkyleringsreaktioner. Det bruges også i keramik og glas. I produktionen af laserkrystaller finder lutetium(III)oxid anvendelse som et vigtigt udgangsmateriale. Dens selvlysende egenskaber er et interessefelt for forskere og kan finde potentiel anvendelse inden for biologiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Smeltepunkt 2487°C
Navn note Rare Earth Oxides Content
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 397.94
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 9.420 g/cm3 at 20°C