Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Lutetium(III)oxid tjener som en katalysator i en række forskellige reaktioner såsom polymerisation, hydrogenering og alkyleringsreaktioner. Det bruges også i keramik og glas. I produktionen af laserkrystaller finder lutetium(III)oxid anvendelse som et vigtigt udgangsmateriale. Dens selvlysende egenskaber er et interessefelt for forskere og kan finde potentiel anvendelse inden for biologiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2487°C |
| Navn note | Rare Earth Oxides Content |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 397.94 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |