Få mere at vide
Lutetium(III)-oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11366318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366318 25 g 25g
11356318 1 g 1g
11346318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011255.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397,93 g/mol
Lutetium(III)oxid tjener som en katalysator i en række forskellige reaktioner såsom polymerisation, hydrogenering og alkyleringsreaktioner. Det bruges også i keramik og glas. I produktionen af laserkrystaller finder lutetium(III)oxid anvendelse som et vigtigt udgangsmateriale. Dens selvlysende egenskaber er et interessefelt for forskere og kan finde potentiel anvendelse inden for biologiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide, REacton™
Smeltepunkt 2487 °C
Navn note (REO)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 9.420
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.9%