Få mere at vide
Lutetium(III)oxid, 99,99%, (spormetalbasis), -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10002510 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10002510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 12032-20-1 | Lu2O3 | 397.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Navn note 99.99%, -325 mesh
CAS 12032-20-1
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.94% min
Molekylær formel Lu2O3
Lineær formel Lu2O3
MDL nummer MFCD00011100
Merck Index 14, 5615
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 397.93
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 9.42
Tæthed 9.4200g/mL