Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050231
Mængde:
1 g
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
5g
Artikelnummer. 11313308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036244.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Smeltepunkt 2487°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 9.420 g/mL