Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313308
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313308 1 g 1g
11303308 2 g 2g
11393298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036244.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-20-1
Molekylær formel Lu2O3
Molekylvægt (g/mol) 397.93
MDL nummer MFCD00011100
InChI nøgle UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC navn dilutetium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) oxide
Smeltepunkt 2487°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 397.94
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 9.420 g/mL