Få mere at vide
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2487°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,5615 |
| Formel vægt | 397.94 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |