Få mere at vide
Lutetium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048692
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11306328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011258.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100641-16-5
Molekylær formel LuN3O9
Molekylvægt (g/mol) 360.98
MDL nummer MFCD00150421
InChI nøgle APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
IUPAC navn lutetium(3+);trinitrat;hydrat
SMIL [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Lu(NO3)3·xH2O
FN nummer UN1477
Formel vægt 360.98 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato