Få mere at vide
Lutetium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11316328
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316328 10 g 10g
11306328 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011258.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100641-16-5
Molekylær formel LuN3O9
Molekylvægt (g/mol) 360.98
MDL nummer MFCD00150421
InChI nøgle APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
IUPAC navn lutetium(3+);trinitrat;hydrat
SMIL [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Lu(NO3)3·xH2O
FN nummer UN1477
Formel vægt 360,98 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton