Få mere at vide
Lutetium(III) nitrate hydrate, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Lutetium(III)nitrathydrat bruges i keramik, glas, fosfor og i lasere. Det finder anvendelse som katalysator i råoliekrakning og til fremstilling af laserkrystal. Yderligere bruges det i hydrogenerings-, alkylerings- og polymerisationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) nitrate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Lu(NO3)3·xH2O |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids. |
| IUPAC navn | lutetium(3+);trinitrat;hydrat |
| Formel vægt | 360.98 (Anhydrous) |
| Vis mere |