Få mere at vide
Lutetium(III) nitrathydrat, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Lutetium(III)nitrathydrat bruges i keramik, glas, fosfor og i lasere. Det finder anvendelse som katalysator i råoliekrakning og til fremstilling af laserkrystal. Yderligere bruges det i hydrogenerings-, alkylerings- og polymerisationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) nitrate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Lu(NO3)3·xH2O |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i stærke mineralsyrer. |
| IUPAC navn | lutetium(3+);trinitrat;hydrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lutetium nitrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Lutetium(III) nitrate hydrate