Få mere at vide
Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051518
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041415.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For vacuum deposition
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-81-1
MDL nummer MFCD00016191
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) fluoride
Smeltepunkt 1182°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pieces
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Formel vægt 231.97
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 8.3 g/mL