Få mere at vide
Lutetium(III)fluorid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium (III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1182 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 8.3 g/mL |
| FN nummer | UN3288 |
| Formel vægt | 231.97 |
| Show More |