Få mere at vide
Lutetium(III)chlorid, ultratør, 99,98% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050189
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11378697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035802.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10099-66-8
Det bruges som et tilsætningsstof til kemisk industri, enkeltkrystalscintillatorer, kulbuestænger, PET scanningsdetektorer, glas med højt brydningsindeks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-66-8
MDL nummer MFCD00011099
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Smeltepunkt 905°C (sublimation)
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 281.33
Procent renhed 99.98%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.98 g/mL