Få mere at vide
Lutetium(III)chlorid, ultratør, 99,98% (REO)
Description
Det bruges som et tilsætningsstof til kemisk industri, enkeltkrystalscintillatorer, kulbuestænger, PET scanningsdetektorer, glas med højt brydningsindeks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lutetium(III) chloride |
| Smeltepunkt | 905 °C (sublimering) |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 3.98 g/mL |
| Merck Index | 14,5615 |
| Show More |