Få mere at vide
Lutetium(III)chlorid, ultratør, 99,98% (REO)
Artikelnummer. 11378697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378697 1 g 1g
11388697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035802.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10099-66-8
Det bruges som et tilsætningsstof til kemisk industri, enkeltkrystalscintillatorer, kulbuestænger, PET scanningsdetektorer, glas med højt brydningsindeks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10099-66-8
MDL nummer MFCD00011099
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lutetium(III) chloride
Smeltepunkt 905 °C (sublimering)
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 3.98 g/mL
Merck Index 14,5615
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 281.33
Procent renhed 99.98%